생물학적 소스
human stomach (gastric carcinoma)
포장
tube of 5 μg 86093004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86093004-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46, hypertriploid
형태학
Spherical
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human gastric carcinoma
세포주 설명
Derived from a metastasis of a gastric carcinoma in a 55-year-old Down Syndrome male.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in suspension, but will increasingly to adhere to the surface during longer culture. For passaging it is recommended to subculture both cell types using scrapers for dislodging adh
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.