제품명
BC3H1, 86093001
생물학적 소스
mouse brain
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Acetylcholine
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse brain tumour
세포주 설명
Established in 1974 from a mouse brain neoplasm tumour induced by nitrosoethylurea, possess many properties characteristic of smooth muscle. Since then it has been suggested that BC3H1 is a skeletal line of ectodermal origin that is defective for commitment to terminal differentiation. The two distinct morphologies typical of this cell line are large spheroid cells and smooth-muscle-like cells. The fusiform is the more common.
애플리케이션
Acetylcholine receptor studies.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Spilt confluent cultures 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.