생물학적 소스
human breast
포장
tube of 5 μg 86082104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082104-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human breast carcinoma
세포주 설명
Tumorigenic in immunosuppressed mice and form colonies in semisolid medium. Neither oestrogen receptors nor endogenous viruses were detected.
애플리케이션
Hs 578T has been used to measure the calcium-dependent binding of cadherin-11 and N-cadherin. It has also been used to study the changes in gene expression induced by insulin-like growth factor-binding protein (IGFBP-2).
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10μg/ml Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.