생물학적 소스
human bone
설명
Human osteosarcoma
포장
tube of 5 μg 86051601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86051601-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 66; hypotriploid
형태학
Fibroblast
제품
Inducible interferon
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human osteosarcoma
세포주 설명
From an osteosarcoma of a 14 year old male. Produces high yields of interferon following superinduction with polyinosinic acid-polycytidilic acid, cyclohexamide and actinomycin. Antigenically, MG-63 interferon is more closely related to human fibroblast than to leukocyte interferon.
애플리케이션
Human MG-63 cell line has been used:
- to investigate the cytotoxicity of acrylic bone cement extracts on MG-63 cells
- to fabricate three-dimensional (3-D) niches and study the cell viability, adhesion and proliferation of MG-63 cells
- as a positive control for immunostaining procedure
- to study the interactions and effects of lysophosphatidate functionalized titanium on MG-63 cells
Interferon-induction studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.