주요 문서
EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
EL4.BU.OU6, 85121301
생물학적 소스
mouse blood
포장
tube of 5 μg 85121301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121301-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
세포주 설명
Derivative of EL4.BU. Resistant to BUdR and ouabain and expresses Thy-1.2 Ag. Will die in HAT selective medium. A high producer of interleukin 2 and interleukin 4.
애플리케이션
Resistance and hormone studies
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)