주요 문서
NIH-3T3D4
85111801, mouse embryo, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
mouse embryo
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Fibroblast
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
제품명
NIH-3T3D4, 85111801
생물학적 소스
mouse embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
일반 설명
Product has lost contact inhibition
세포주 기원
Mouse Swiss NIH embryo
세포주 설명
Derived from the NIH-3T3 cell line. No longer exhibit contact inhibition.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 i.e. seeding at 2x10,000 to 2x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)