주요 문서
BRL 3A
85111503, rat liver, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
rat liver
성장 모드:
Adherent
핵형:
Not specified
형태학:
Epithelial
제품:
MSA factors
수용체:
Not specified
제품명
BRL 3A, 85111503
생물학적 소스
rat liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
MSA factors
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Buffalo Rat liver
세포주 설명
Originally isolated by primary cloning. Serum-free medium conditioned by the cells produces a family of polypeptides termed multiplication stimulating activity (MSA).
애플리케이션
Growth factor studies
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)