주요 문서
53B3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85062501, Application: Fusion partner
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Bovine Heterohybridoma
포장
tube of 5 μg 85062501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
골수종
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
반응성
Application: Fusion partner
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
Not specified
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse x Bovine 53B3 x Jersey calf lymph node
세포주 설명
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
면역원
Sheep red blood cells
애플리케이션
Fusion partner
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)