생물학적 소스
mouse breast
포장
tube of 5 μg 85061102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061102-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 41
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse mammary carcinoma
세포주 설명
In form of tumorigenic ascites shows diminished expression of histocompatibility antigens and readily overcomes histoincompatibility barriers. Immunoresistant TA3/Ha sub-line arose spontaneously without subjection to any known immunological selection pressure.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow partly in suspension, therefore spin down supernatant at time of subculture to collect the cells.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.