주요 문서
Phi-1
85061101, rat liver, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
Phi-1, 85061101
생물학적 소스
rat liver
성장 모드
Adherent
핵형
hyperdiploid
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Liver
세포주 설명
Probably expresses other traits typical of H4-11-E derivatives. It is a derivative of an Fu5 derivative. HAT sensitive, HPRT-, resists 6μg/ml thioguanine. Highly differemtiated.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.