주요 문서
A2H
85011441, hamster ovary, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
A2H, 85011441
생물학적 소스
hamster ovary
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 22
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Chinese ovary
세포주 설명
Used for the induction and isolation of nutritionally deficient mutants. A reclone of ′Clone A′ established by Puck (the ′H′ denotes MRC Harwell). Useful for genetic studies due to the low chromosome number.
애플리케이션
Genetic studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.