주요 문서
P388.D1 (Clone 3124)
85011439, mouse lymph, Macrophage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
P388.D1 (Clone 3124), 85011439
생물학적 소스
mouse lymph
성장 모드
Semi-adherent
핵형
Not specified
형태학
Macrophage
제품
Interleukin 1 (IL-1), cells synthesise lysozyme
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse lymphoid macrophage
세포주 설명
Derivative of P388 selected for the high production of IL-1. The cells have a high effect or activity in antibody dependent cell mediated cytoxicity.
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Please note CO2 is not required.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 37°C. Cells attach lightly to surface and should be tapped sharply or may need scraping to be detached. CO2 is not required.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)