DAUDI Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011437, human blood, Lymphoblast
동의어(들):
DAUDI Cell Culture, Human DAUDI Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 85011437-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011437-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46, diploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Burkitt′s lymphoma
세포주 설명
Derived from a 16 year old male. Positive for EBNA, carries EBV markers, complement receptors, surface bound immunoglobulin and surface markers for the Fc fragment of IgG. The cells should be handled under laboratory containment level 2. Ethnicity: Black.
애플리케이션
Tumourigenicity and Virus studies: EBV used to study leukemogenesis mechanisms.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 10,12
D5S818: 8,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,17
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 10,12
D5S818: 8,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,17
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Will increase 12 fold within 10-14 days provided fresh medium is added at 48-72 hour intervals. Cell growth is slow on recovery from frozen. Resuscitate using 20% FBS and keep culture flask standing up until exponential growth is established.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.