주요 문서
P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
생물학적 소스
mouse blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse myeloma
세포주 설명
P3/NS1/1-Ag4-1 is a non-Ig-secreting but Kappa light chain synthesising subclone of P3X27. Resistant to 20μg/ml azaguanine and does not grow in selective medium.
애플리케이션
Fusion partner
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)