주요 문서
A9
85011426, mouse adipose tissue, Fibroblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
A9, 85011426
생물학적 소스
mouse adipose tissue
성장 모드
Adherent
핵형
Aneuploid
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse C3H/An areolar and adipose tissue
세포주 설명
Derivative of L929 selected in azaguanine (3μg/ml). Partially resistant to azaguanine. A9 may be heterozygous for the ability to synthesise active inosinic acid phosphorylase.
애플리케이션
Metabolic studies
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) or DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-5x10,000/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)