생물학적 소스
human cervix
포장
tube of 5 μg 85011412-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011412-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Spherical
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human cervix carcinoma
세포주 설명
This cell line has been adapted for growth in suspension. Cells support growth of arboviruses, measles virus, poliovirus 1, adenovirus 3 and VSV (Indiana strain). This cell line has been found to be indistinguishable from Hela by STR PCR DNA profiling. Therefore, the cell line should be considered as derived from HeLa. Ethnicity: Black.
애플리케이션
Tumourigenicity and virus studies: arboviruses, measles, poliovirus 1, Ad 3 and VSV
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in suspension and may form clusters.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.