주요 문서
K562 cl.6
85011407, human blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
K562 cl.6, 85011407
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 46, triploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian chronic myelogenous leukaemia
세포주 설명
A subclone of the parent line K562 (Sigma Catalogue number. 89121407). The line is used as an in vitro target for the natural killer assay.
애플리케이션
Natural killer assay and tumourigenicity studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)