주요 문서
MDCK Cell Line canine
84121903, canine kidney, Epithelial
동의어(들):
MDCK (NBL-2) Cells, Madin Darby Canine Kidney Cells, NBL-2 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
eCl@ss:
32190102
제품명
MDCK Cell Line canine, 84121903
생물학적 소스
canine kidney
양식
cell suspension
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 78
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Canine Cocker Spaniel kidney
세포주 설명
From kidney of normal female adult Cocker Spaniel in 1958 by SH Madin and NB Darby (Madin Darby Canine Kidney). Supports growth of wide range of animal viruses: VSV (Indiana strain), infectious Canine Hepatitis, Vaccinia, Coxsackie B5, Adeno and reo viruses, SVEV.
애플리케이션
Virus studies: SVEV, VSV, Vaccinia, adeno and reoviruses, Coxsackie B5 et al
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells attach firmly and require at least 2 PBS washes prior to addition of trypsin/EDTA.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)