주요 문서
MOR
84112312, human lung, Epithelial-like, grow as colonies
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
MOR, 84112312
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like, grow as colonies
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung adenocarcinoma
세포주 설명
A human lung adenocarcinoma cell line - parent to various drug resistant MOR cell lines also available in the ECACC catalogue i.e. MOR/0.2R cat no. 96042335, MOR/0.4R cat no. 96042334 and MOR/CPR cat no. 96042333.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.