생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 84112009-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84112009-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-CD8, rat
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody recognises subset of rat peripheral T cells that possess suppresser and cytotoxic activities. antibody labels all peripheral T cells that are unlabelled by W3/25. 90% of thymocytes are labelled by both Antibodies. NK cells express the OX-8 antigen.
면역원
High molecular weight rat thymocyte glycoproteins
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Seed at 5x10,000 viable cells/ml. Subculture when cells reach 5x100,000-1x1,000,000 cells/ml (usually after 3-4 days); 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.