생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
NS1
반응성
Anti-CD45, rat
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against L-CA, the rat equivalent of CD45 which has a molecular weight 180-240kDa, and is present on all rat leukocytes, but not erythroid cells or cells of other tissues.
면역원
A 100kD thymocyte glycoprotein fraction enriched for the rat leukocyte common antigen (L-CA)
배양 배지
계대배양 정규 작업
Seed at 5x10,000 viable cells/ml. Subculture when cells reach 5x100,000-1x1,000,000 cells/ml (usually after 3-4 days); 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.