생물학적 소스
hamster kidney
포장
tube of 5 μg 84111301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84111301-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
2n = 44, pseudodiploid
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Hamster Syrian kidney
세포주 설명
Derived from the parent line BHK-21 (Clone-13) (Sigma Catalogue number. 85011433). The cells have been adapted to growth in suspension and have the same virus susceptibility as the parent line.
애플리케이션
Virus replication studies
배양 배지
GMEM + 2mM Glutamine + 5% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml (split ratio of 1:3 to 1:6); 5% CO2; 37°C. Cells need to be grown in a techni-stirrer or they may start to re-attach.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.