주요 문서
KHOS/NP
84102903, human bone, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
KHOS/NP, 84102903
생물학적 소스
human bone
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian osteosarcoma
세포주 설명
Isolated from transformed foci of human osteogenic sarcoma (HOS) cells which were induced by Kirsten murine sarcoma virus. They contain MSV genome but do not produce infectious virus. The transformed cells exhibit a high saturation density, a high plating efficiency in soft agar and produce tumours in nude mice.
애플리케이션
Assay of type-C leukaemia viruses.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)