주요 문서
LIM1899 cell line human
12062001, human colon, Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
동의어(들):
LIM 1899, LIM-1899
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human colon
성장 모드:
adherent
형태학:
Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
제품명
LIM1899 cell line human, 12062001
생물학적 소스
human colon
성장 모드
adherent
형태학
Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 설명
Columnar cell adenocarcinoma of the colon. Cell Bank Australia reference number: CBA0163.
배양 배지
RPMI-1640 (with 2mM L-Glutamine + 25mM HEPES) + 10% FCS, Insulin 0.6 μg/ml, Hydrocortisone 1 μg/ml, 1-Thioglycerol 10 μM
계대배양 정규 작업
Optimal split ratio 1:8 (seeding density 1 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37°C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min. LIM1899 requires the growth medium to be changed 3 times each week.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)