주요 문서
SPC111
11120716, human lung (effusion), Epitheloid/mesenchymal
동의어(들):
SPC-111, SPC111
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
SPC111, 11120716
생물학적 소스
human lung (effusion)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epitheloid/mesenchymal
수용체
Mesothelial-membrane antigen ME1
관련 질환(들)
cancer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
세포주 설명
SPC111 was derived from the pleural effusion of a 55-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
배양 배지
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-Glutamine (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.