주요 문서
ZL34
11120713, human lung, Mesenchymal with thin cytoplasmic processes
동의어(들):
ZL 34, ZL-34
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
ZL34, 11120713
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 11120713-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120713-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Mesenchymal with thin cytoplasmic processes
수용체
Not specified
관련 질환(들)
cancer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
세포주 설명
ZL34 was derived from a fibrous tumour of the pleural cavity in a 53-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,20
배양 배지
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-Glutamine (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)