생물학적 소스
mouse adipose tissue
포장
tube of 5 μg 11112201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11112201-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Normal diploid
형태학
Fibroblast-like
수용체
Sca-1, c-kit/CD117, nestin, nucleostemin, CD44 and CD106
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Adipose cell line, mouse subcutaneous, mesenchymal, multipotent
세포주 설명
m17.ASC is a spontaneously immortalized multipotent mesenchymal cell line capable of acquiring adipocyte, chondrocyte, osteocyte and cardiomyocyte phenotypes when cultured with appropriate differentiation factors. m17.ASC provides a valuable tool for in vitro biomimetic studies; assessing growth technologies such as 3-D structures, biochemical cues (selected growth factors and hormones) and physical forces (electrical, mechanical and topographical). It can be used to screen compounds that induce or inhibit proliferation and/or differentiation in tissue specific phenotypes.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (90%) approximately 1:6 with media changes or subculture every 2-3 days seeding at 0.5-4 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.