생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
골수종
Y3.AG.1.2.3
반응성
Anti- L3T4 epitope B, mouse CD4
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Monoclonal antibody human CD18
세포주 설명
Rat hybridoma producing antibody against mouse CD4 epitope A. Cambridge Enterprise Reference number AB111:www.enterprise.cam.ac.uk.
면역원
CBA mouse spleen cells, thymocytes
애플리케이션
Rat hybridoma producing antibody against mouse CD4 epitope A
배양 배지
IDMEM (I3390) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5% FBS / FCS (F2442). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA, Trypsin (T4424) or mechanical agitation maybe required to dislodge them from the plastic.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 105 cells/ml. 5% CO2; 37 °C. Saturation density 9 x 105/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.