제품명
MM426 Cell Line human, 10092320
생물학적 소스
human skin
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human malignant melanoma
세포주 설명
Malignant Melanoma. Cell Bank Australia reference number: CBA1352.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
RPMI 1640 (with 2 mM L-Glutamine + 25 mM HEPES) +10% FBS.
계대배양 정규 작업
Optimal split ratio 1:8 (seeding density 1.2 x104 cells/cm2).Cells incubated at 37 °C with 5% CO2.Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37 °C for 5 min.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Depositor and originator: Peter Parsons - Queensland Institute of Medical Research, Australia
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.