주요 문서
htr-9c cell line
Mouse monoclonal against human CD-120a, 10080902
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Human x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 10080902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10080902-1VL
ImmunoDon
Mouse (Mus musculus) spleen
골수종
PAI
반응성
Human CD120a (TNF receptor p55)
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Not specified
세포주 설명
Mouse monoclonal against human CD-120a. TNF receptor p55 prepared from HL-60 cells (htr-mAb series).
면역원
Human CD120a (TNF receptor p55)
애플리케이션
FACS, Sandwich ELISA for soluble p55 TNF-R.
배양 배지
Iscoves Modified Dulbeccos Medium (IMDM) + 2 mM glutamine + 25 U/ml Interleukin-6 (IL-6) + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA maybe required to dislodge them from the plastic.
계대배양 정규 작업
Seed cultures between 1-3 x 105 cells/ml; Saturation density 8-10 x 105 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)