제품명
BRIN-BG7, from rat pancreas(islets), 10020902
생물학적 소스
rat pancreas (islets)
포장
tube of 5 μg 10020902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10020902-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal chromosome number 66 up to passage 50
형태학
Epitheloid
제품
BRIN-BG7 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG7 cells express the GLUT2 glucose transporter.
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
세포주 기원
A rat pancreatic Beta cell: RINm5F hybrid cell line. Insulin-secreting cell line
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
RPMI-1640 + 2 mM Glutamine + 10% FCS / FBS
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:8 to 1:10 , i.e., seeding at 2-4 x 104 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Population doubling approx 20hrs. At confluence 105 cells/cm2 can be expected.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.