MKL-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 09111801, human skin. Loose floating aggregates with irregular outline and no central necrosis.
동의어(들):
MKL1 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 09111801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09111801-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Hyperdiploid
형태학
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
제품
MKL-1 is positive for CM2B4/MCV T AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, NSE and TTF-1. MKL-1 is negative for CK7, chromagen, synaptophysin, neurofilament, LCA, vimentin and CD99.
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Human neuroendocrine skin carcinoma
세포주 설명
MKL-1 was established from a nodal metastasis in a 26-year-old Caucasian male patient. MKL-1 cells contain a Merkel cell polyomavirus integrated into the genome. MKL-1 cells cause tumour formation at 4-6 weeks at subcutaneous sites in athymic male nude mice (BALB/c nu/nu).
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 10% FBS
계대배양 정규 작업
Seed at 3 x 105 cells/ml in 5% CO2; 37 °C Saturation density is approximately 106 cells/ml. Population doubling time is around 120 hours.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.