Key Documents
Mero-84
09100107
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
Number of chromosomes 38/76
형태학
Mixed epithelial and spindle shaped
제품
Epithelial membrane antigen (EMA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
세포주 설명
Mero-84 was derived from a pleural effusion
애플리케이션
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 9,11
vWA: 14,17
배양 배지
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 48 hours
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.