제품명
HCA-7 Colony 1, 09071501
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
Near diploid
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colorectal adenocarcinoma
세포주 설명
Subpopulations isolated from the HCA-7 cell line following butyrate treatment.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.