제품명
108CC5-TG-1, 08062543
생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma nerve
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
세포주 설명
A 6-thioguanine resistant mutant of 108CC5 (Sigma Catalogue number 08062521), a mouse neuroblastoma N18TG2 x rat glioma C6-BU-1 hybrid
애플리케이션
Used as a neuronal Model
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.1 mM 6-thioguanine. The cells can also be grown in the absence of 6-thioguanine.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. The cultures rapidly produce lactic acid through anaerobic glycolysis causing the media to become acidified. The medium must never be allowed to become acidic as cells detach in clumps and take many passages to recover. Frequent inspection of cultures is therefore required.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.