제품명
C6-4-2, 08062524
생물학적 소스
rat brain
포장
tube of 5 μg 08062524-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062524-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
modal No varied with passage
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat glioma x rat glioma hybrid
세포주 설명
Pseudohexadecaploid cell line generated by fusion of the 8-bromodeoxyuridine resistant mutant rat octaploid glioma cell line C6-3-BU-8 and the 6-thioguanine-resistant mutant rat octaploid glioma cell line C6-3-TG-3. C6-4-2 cells provide a suitable model system for studying the regulation of the membrane potential by peptide hormones.
애플리케이션
electrophysiology
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + HAT (0.1 mM hypoxanthine, 10 μM aminopterin and 16 μM thymidine) Cells can be cultured without HAT provided they were cultured in between in HT medium for 3-4 days
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.