제품명
PNT2 (SERUM FREE), 07042701
생물학적 소스
human prostate
성장 모드
Adherent
핵형
Not
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human prostate normal, serum-free
세포주 설명
This cell line is a derivative of the normal human prostate cell line PNT2 (Sigma cat no. 95012613) adapted to grow in serum-free medium. PNT2 was established by immortalisation of normal adult prostatic epithelial cells by transfection with a plasmid containing SV40 genome with a defective replication origin. The primary culture was obtained from a prostate of a 33 year old male at post mortem. PNT2 cells contain the SV40 genome and express large T protein.
배양 배지
Defined Keratinocyte-SFM (Gibco 10785) + Growth Supplement (Gibco 10784-015).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Use Trypsin Inhibitor to inactivate the trypsin. When freezing cells down use conditioned medium plus 10% DMSO.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.