제품명
KARPAS 417, from human blood, 06100302
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 06100302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06100302-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Complex translocations, refer to Karpas et al., 2005
형태학
Single round to polymorphic cells growing in suspension
제품
Secretes IgGks
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Human myeloma
세포주 설명
Established from the peripheral blood of a 56 year-old male diagnosed with multiple myeloma.
DNA 프로파일
Not specified
배양 배지
RPMI 1640 + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 0.5 - 2 x 1000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C. Doubling time approximately 60 hours. Split saturated culture 1:2 every 2-4 days. Round to polymorhpic cells growing singly or in small clusters in suspension.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.