생물학적 소스
human lymph
포장
tube of 5 μg 06072604-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06072604-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Hypodiploid
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Non-Hodgkin′s Ki-positive Large Cell Lymphoma
세포주 설명
A human T cell lymphoma cell line established from the peripheral blood of a 25-year-old man with T cell non-Hodgkin′s lymphoma in 1986.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS). For slower growth use 10% or 5% FBS.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 0.5 - 2 x1000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Doubling time approximately 30 hours. Split saturated culture 1:3 every 2-3 days. Round to polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.