제품명
HRA-16, 06061905
생물학적 소스
human colon
포장
tube of 5 μg 06061905-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06061905-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human rectal adenocarcinoma
세포주 설명
Established from the rectum of a 56 year-old male patient. Epithelial-like moderately differentiated adenocarcinoma. Imperial College Innovations has stated that this cell line is not to be supplied to commercial organisations.
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:10 using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.