제품명
HCA-7, 06061902
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human colon adenocarcinoma
세포주 설명
Established from a colon adenocarcinoma of a 58 year-old female patient. The adenocarcinoma was moderately differentiated and determined to be Dukes′ stage B. Imperial College Innovations has stated that this cell line is not to be supplied to commercial organisations.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:10 using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.