제품명
LA1-55n, 06041203
생물학적 소스
human nerve
성장 모드
Semi-adherent aggregates
핵형
Not specified
형태학
Fusiform cells
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Neuroblastoma
세포주 설명
Derived from LA1-5s a clonal subline of LA-N-1. LA-N-1 was derived from neuroblastoma cells in the bone marrow of a 2-year-old male with clinical Stage IV neuroblastoma.LA-N-1 (Sigma Catalogue number 06041201), LA1-55n (Sigma Catalogue number 06041203) and LA1-5s (Sigma Catalogue number 06041204) have been shown to originate from the same patient by STR profiling.
배양 배지
EMEM (with non-essential amino acids) and Ham′s F12 (1:1 mixture) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
For routine maintenance, split cultures only after they have become very dense i.e. split once every 2-3 weeks at a 1:20 to 1:100 ratio; 8% CO2, 37°C. Cells are moderate to weakly adherent. Allow floating clumps to settle then withdraw medium. Remove at
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.