MRC-5 PD 19 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5072101, human lung, Fibroblast-like
동의어(들):
MRC-V Cells, MRC5 Cells, Medical Research Council Cell Strain-5
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
추천 제품
생물학적 소스
human lung
설명
Human fetal lung
포장
tube of 5 μg 05072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05072101-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n=46, diploid
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human foetal lung
세포주 설명
Established from normal lung tissue of a 14 week old male foetus. The cells undergo between 60-70 population doublings before senescence. The virus susceptibility of this line to human viruses is similar to WI-38.
애플리케이션
It has been used as a cell substrate to study the production of recombinant MVA (modified vaccinia virus Ankara).
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum FBS / FCS.
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% Trypsin or Trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.