Key Documents
NTERA-2 clone D1 Cell Line human
1071221, human testis, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
NTERA-2 clone D1 Cell Line human, 01071221, caucasian pluripotent embryonal carcinoma
생물학적 소스
human testis
성장 모드
Adherent
핵형
Aneuploid
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian pluripotent embryonal carcinoma
애플리케이션
Regulation of human embryonic differentiation, neuronal studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding 3-4 x 100,000 cells / cm2; harvest cells by scraping and maintain continuously at high density
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.