생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 01071008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01071008-1VL
ImmunoDon
LOU rat spleen
골수종
Y3 Ag 1.2.3
반응성
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat LOU spleen
세포주 설명
This hybridoma is a subclone of AFRC MAC 60 (86052303). The antibody is directed against the plant growth substance cis, trans-abscisic acid. The rate of antibody production has been tested at ECACC. It must be noted that this hybridoma produces less than 2 μg/ml of purified antibody.
면역원
S-cis, trans-abscisic acid - 4(1) - p-amino-benzoyl hydrazone-KLH conjugate
배양 배지
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.