주요 문서
1301 Cell Line human
1051619, human blood, Lymphoblast
동의어(들):
1301 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
1301 Cell Line human, 01051619, T-cell leukemia
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Tetraploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human T-cell leukaemia
세포주 설명
1301 is a sub-line of CCRF-CEM, Sigma catalogue no. 85112105. It has unusually long telomeres, useful in tests where telomere length is determined, where it can be used as control cells with known telomere length. This cell line has been recommended as a control cell line for use with the Telomere PNA Kit/FITC for flow cytometry from DakoCytomation.
애플리케이션
Internal control cell in telomere measurements performed by flow cytometry.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 37°C; 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.