생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 01010804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01010804-1VL
ImmunoDon
F344 Rat spleen
골수종
YB2/3.0 Ag20
반응성
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2c
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat x Rat hybridoma
세포주 설명
This cell line is the result of recloning of AFRC MAC 61. The antibody is directed against the plant growth hormone cis, trans-abscisic acid. The antibody production rate of this hybridoma has been tested at ECACC. It must be noted that this hybridoma produces less than 2μg/ml of unpurified antibody.
면역원
S-cis, trans-abscisic acid - 4(1)- p-amino-benzoyl-hydrazone-KLH conjugate
배양 배지
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cell/ml; 5%CO2; 37°C. Require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.