생물학적 소스
human mouth
포장
tube of 5 μg 00060606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00060606-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human oral squamous cell carcinoma
세포주 설명
The squamous carcinoma cell line PE/CA-PJ49 has been obtained from a caucasian male of 57 years old.
애플리케이션
The cells can be used in in vitro invasion models for oral squamous epithelial carcinomas to evaluate turnaround stromal cell properties, as well as extra-cellular matrix.
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4-1:8 ie. seeding at 1-3 x10,000 cells/cm2 using 0.25% Tyrpsin/EDTA, 37°C, 5% CO2
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.