주요 문서
C3B9
00020913, Reactivity: Anti-Acetylated α-Tubulin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Mouse spleen
골수종
Sp2-0/Ag
반응성
Anti-Acetylated α-Tubulin
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG12b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse x Mouse hybridoma
세포주 설명
C3B9 was developed by immunizing mice with extracted T. brucei brucei cytoskeleton and fusing the mouse spleen cells with the myeloma Sp2-0/Ag.
면역원
T. brucei brucei cytoskeleton (detergent extracted)
애플리케이션
Detection of acetylated α tubulin.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)