주요 문서
CAA481-EP
Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
특징
aerosol-tight
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638661 (NA)
Eppendorf® 5810724007 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
일반 설명
  • Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor Lid, aerosol-tight, for 500 mL rectangular bucket.
  • Set of 2 pieces.
  • For centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
특징 및 장점
  • Aerosol-tight caps effectively minimize air resistance within the rotor.
  • Suitable for 500 mL rectangular bucket
  • Ideal for centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)